Learn More
Petrischalen aus Natron-Kalk-Glas
Hochwertige Petrischale, mit Deckel.
Marke: Fisherbrand 2290/150X25
Beschreibung
- Aus Natron-Kalk-Glas
- Deckel im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Inklusive Verschluss | |
Rund | |
25 mm |
Natron-Kalk-Glas | |
Petrischale | |
150 mm |