Learn More
Petrischalen aus Natron-Kalk-Glas
Artikelnummer. 12911408 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
60 mm
80 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Höhe (metrisch):
12 mm
15 mm
15 mm
20 mm
25 mm
Packungsgröße:
1 Stück
18 Stück
20 Stück
Artikelnummer. 12911408
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochwertige Petrischale, mit Deckel.
  • Aus Natron-Kalk-Glas
  • Deckel im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Verschluss inklusive Inklusive Verschluss
Material Kalknatronglas
Form Rund
Typ Petrischale
Höhe (metrisch) 15 mm
Durchmesser (metrisch) 80 mm