Learn More
Petrischalen aus Natron-Kalk-Glas
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
60 mm
80 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Höhe (metrisch):
12 mm
15 mm
15 mm
20 mm
25 mm
Packungsgröße:
1 Stück
18 Stück
20 Stück
Beschreibung
- Aus Natron-Kalk-Glas
- Deckel im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Spezifikation
| Verschluss inklusive | Inklusive Verschluss |
| Material | Natron-Kalk-Glas |
| Form | Rund |
| Typ | Petrischale |
| Höhe (metrisch) | 12 mm |
| Durchmesser (metrisch) | 60 mm |