Learn More
Fisherbrand™ Deckglas aus Borosilikatglas, Nr. 1
Aus Borosilikatglas. Die rechteckigen Fisherbrand™ Deckgläser aus Borosilikatglas sind in verschiedenen Größen lieferbar. Bruchsicher in Kunststoff verpackt.
Marke: Fisherbrand™ MCS22226
Beschreibung
- Aus durchsichtigem Natronglas
- Keine Abweichungen bezüglich Schnitt, Stärke und Maß
- Frei von Blasen und Fehlern
Spezifikation
Deckglas | |
Kalknatronglas | |
26 mm | |
200/Packung |
Rechteck | |
22 mm | |
Nr. 1 (0,13 bis 0,16 mm) |