Learn More
Fisherbrand™ Runde Deckgläser
Runde Deckgläser sind in zwei Stärken und in verschiedenen Durchmessern erhältlich. In Kunststoffboxen verpackt, um Bruch zu verhindern.
Marke: Fisherbrand™ MCR20022
Beschreibung
Diese runden Deckgläser sind in zwei Stärken und in verschiedenen Durchmessern erhältlich. In Kunststoffboxen verpackt, um Bruch zu verhindern.
- Aus durchsichtigem Natronglas
- Keine Abweichungen bezüglich Schnitt, Stärke und Maß
- Frei von Blasen und Fehlern
Spezifikation
Deckglas | |
Kalknatronglas | |
22 mm |
Scheibe | |
Nr. 1 (0,13 bis 0,16 mm) | |
200/Packung |