Learn More
Fisherbrand™ Deckglas aus Borosilikatglas, Nr. 1
Aus Borosilikatglas. Die rechteckigen Fisherbrand™ Deckgläser aus Borosilikatglas sind in verschiedenen Größen lieferbar. Bruchsicher in Kunststoff verpackt.
Marke: Fisherbrand™ MCS02450
Beschreibung
- Aus durchsichtigem Natronglas
- Keine Abweichungen bezüglich Schnitt, Stärke und Maß
- Frei von Blasen und Fehlern
Spezifikation
Deckglas | |
Kalknatronglas | |
50 mm | |
24 x 50 mm |
Rechteck | |
24 mm | |
Nr. 1,5 (0,16 bis 0,19 mm) | |
100/Packung |