Learn More
Fisherbrand™ Deckglas aus Borosilikatglas, Nr. 1.5
Artikelnummer. 12393138 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Dicke (metrisch):
Nr. 1 (0,13 bis 0,16 mm)
Nr. 1,5 (0,16 bis 0,19 mm)
Länge (metrisch):
18 mm
20 mm
22 mm
24 mm
Breite (metrisch):
18 mm
20 mm
22 mm
24 mm
Packungsgröße:
200 Stück
Artikelnummer. 12393138
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus Borosilikatglas. Die quadratischen Fisherbrand™ Deckgläser aus Borosilikatglas sind in verschiedenen Größen lieferbar. Bruchsicher in Kunststoff verpackt.
  • Aus durchsichtigem Natronglas
  • Keine Abweichungen bezüglich Schnitt, Stärke und Maß
  • Frei von Blasen und Fehlern
Spezifikation
Produkttyp Deckglas
Form Quadratisch
Material Kalknatronglas
Länge (metrisch) 24 mm
Breite (metrisch) 24 mm
Dicke (metrisch) Nr. 1,5 (0,16 bis 0,19 mm)
Menge 200/Packung