Learn More
Fisherbrand™ Deckglas aus Borosilikatglas, Nr. 1.5
Aus Borosilikatglas. Die quadratischen Fisherbrand™ Deckgläser aus Borosilikatglas sind in verschiedenen Größen lieferbar. Bruchsicher in Kunststoff verpackt.
Marke: Fisherbrand™ MCS02020
Beschreibung
- Aus durchsichtigem Natronglas
- Keine Abweichungen bezüglich Schnitt, Stärke und Maß
- Frei von Blasen und Fehlern
Spezifikation
Deckglas | |
Kalknatronglas | |
20 mm | |
200/Packung |
Quadratisch | |
20 mm | |
Nr. 1,5 (0,16 bis 0,19 mm) |