Learn More
Brand™ Hahn mit Spindel aus Borosilikatglas
Geeignet für Novus Exsikkatoren mit Deckelbuchse. Der BRAND™ Hahn mit Spindel aus Borosilikatglas ist mit einer seitlichen Lüftungsöffnung versehen, die zu weniger Turbulenzen führt.
Marke: Brand™ 82415
39.44 EUR gültig bis 2024-07-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21640" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.03870kg
Beschreibung
- Geeignet für "Novus"-Exsikkatoren mit Deckelaufnahme.
- Nadelventil-Sperrhahn aus PTFE, 0 bis 4 mm.
- Seitliches Entlüftungsloch hilft, Turbulenzen zu verringern.
- Düse mit 10 mm AD.
Spezifikation
Nadelventil-Sperrhahn | |
Borosilikatglas | |
Mit Deckelbuchse |
Je 1 | |
Für Exsikkatoren |