Learn More
Fisherbrand™ Enghals-Erlenmeyerkolben aus Borosilikatglas
Hergestellt aus Borosilikatglas. Fisherbrand™ Enghals-Erlenmeyerkolben aus Borosilikatglas sind konisch geformt und graduiert.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.55700kg
Beschreibung
Erlenmeyer, mit Graduierung.Spezifikation
ISO 1773 | |
5000 ml | |
365 mm | |
Ja | |
220 mm |
50 mm | |
Borosilikatglas | |
Konisch | |
Eng |