Learn More
Fisherbrand™ Enghals-Erlenmeyerkolben aus Borosilikatglas
Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
300 mL
500 ml
1000 ml
2000 mL
3000 ml
5000 ml
Unit Size:
1 Stück
10 Stück
Specifications
Specifications
| Zertifizierung/Konformität | ISO 1773 |
| Außendurchmesser (metrisch) Hals | 50 mm |
| Kapazität (metrisch) | 3000 ml |
| Material | Borosilikatglas |
| Höhe (metrisch) | 310 mm |
| Form | Konisch |
| Graduated | Ja |
| Mouth Style | Eng |
| Außendurchmesser (metrisch) | 187 mm |