Learn More
Fisherbrand™ Enghals-Erlenmeyerkolben aus Borosilikatglas
Hergestellt aus Borosilikatglas. Fisherbrand™ Enghals-Erlenmeyerkolben aus Borosilikatglas sind konisch geformt und graduiert.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.43200kg
Beschreibung
Erlenmeyer, graduiert.Spezifikation
ISO 1773 | |
2000 mL | |
280 mm | |
Ja | |
166 mm |
50 mm | |
Borosilikatglas | |
Konisch | |
Eng |