Learn More
Fisherbrand™ Enghals-Erlenmeyerkolben aus Borosilikatglas
Artikelnummer. 15449103 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
300 mL
500 ml
1000 ml
2000 mL
3000 ml
5000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. 15449103
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Hergestellt aus Borosilikatglas. Fisherbrand™ Enghals-Erlenmeyerkolben aus Borosilikatglas sind konisch geformt und graduiert.
Erlenmeyer, mit Graduierung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 1773
Außendurchmesser (metrisch) Hals 42 mm
Kapazität (metrisch) 1000 ml
Material Borosilikatglas
Höhe (metrisch) 220 mm
Form Konisch
Graduated Ja
Mouth Style Enghals
Außendurchmesser (metrisch) 131 mm