Learn More
Fisherbrand™ Enghals-Erlenmeyerkolben aus Borosilikatglas
Hergestellt aus Borosilikatglas. Fisherbrand™ Enghals-Erlenmeyerkolben aus Borosilikatglas sind konisch geformt und graduiert.
Marke: Fisherbrand™
48.58 EUR gültig bis 2024-08-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21743" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.41300kg
Beschreibung
Erlenmeyer, mit Graduierung.Spezifikation
ISO 1773 | |
200 ml | |
135 mm | |
Ja | |
79 mm |
34 mm | |
Borosilikatglas | |
Konisch | |
Eng |