Learn More
Fisherbrand™ Enghals-Erlenmeyerkolben aus Borosilikatglas
Hergestellt aus Borosilikatglas. Fisherbrand™ Enghals-Erlenmeyerkolben aus Borosilikatglas sind konisch geformt und graduiert.
Marke: Fisherbrand™ FB33136OLD
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Erlenmeyer, mit Graduierung.Spezifikation
ISO 1773 | |
3000 ml | |
310 mm | |
Ja | |
187 mm |
50 mm | |
Borosilikatglas | |
Konisch | |
Eng |