Learn More
Fisherbrand™ Enghals-Erlenmeyerkolben aus Borosilikatglas
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
300 mL
500 ml
1000 ml
2000 mL
3000 ml
5000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 1773 |
| Außendurchmesser (metrisch) Hals | 34 mm |
| Kapazität (metrisch) | 300 mL |
| Material | Borosilikatglas |
| Höhe (metrisch) | 160 mm |
| Form | Konisch |
| Graduated | Ja |
| Mouth Style | Enghals |
| Außendurchmesser (metrisch) | 87 mm |