Learn More
Fisherbrand™ Reagenzglas mittlerer Wandstärke aus Borosilikatglas mit Rand
Aus Borosilikatglas mit mittlerer Wandstärke hergestellt. Die Fisherbrand™ Borosilikatglas-Reagenzgläser mit mittlerer Wandstärke und Rand eignen sich optimal für chemische und biologische Anwendungen.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.73800kg
Beschreibung
- Features: rimmed medium walls
- Grade: 3.3 borosilicate glass test tubes
- Complies to: ISO 4142
Spezifikation
ISO 4142 | |
Borosilicate Glass | |
Yes |
100 mm | |
100 Pack | |
12 mm |