Learn More
Fisherbrand™ Reagenzglas mittlerer Wandstärke aus Borosilikatglas mit Rand
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
12 mm
16 mm
18 mm
24 mm
Länge (metrisch):
100 mm
100 mm
125 mm
150 mm
Packungsgröße:
100 Stück
50 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 4142 |
| Länge (metrisch) | 150 mm |
| Material | Borosilikatglas |
| Menge | 100/Packung |
| Eingefasst | Ja |
| Durchmesser (metrisch) | 16 mm |