Learn More
Kartell™ Homogenisatoren aus Borosilikatglas
Der Kartell™ Borosilikatglas-Mörser für Gewebeschleifer ist ein stabiler Behälter, in dem Proben mit dem Stößel verrieben werden können.
Marke: Kartell™ 0610500
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- PTFE-Stößel separat erhältlich
- Optimal für kleine Gewebemengen
- Die angegebenen Volumina sind Arbeitsvolumen.
- Vermeiden Sie, übermäßige Wärme zu erzeugen, da diese bindend wirken kann.
Spezifikation
Kristallklar | |
12 mm | |
Borosilikatglas | |
Stößel |
12 mm | |
5 ml | |
Mörser | |
135 mm |