Learn More
Kartell™ Homogenisatoren aus Borosilikatglas
Der Kartell™ Borosilikatglas-Mörser für Gewebeschleifer ist ein stabiler Behälter, in dem Proben mit dem Stößel verrieben werden können.
Marke:  Kartell™ 0611000
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10166090
  • 61.30 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 14-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • PTFE-Stößel separat erhältlich
  • Optimal für kleine Gewebemengen
  • Die angegebenen Volumina sind Arbeitsvolumen.
  • Vermeiden Sie, übermäßige Wärme zu erzeugen, da diese bindend wirken kann.
Spezifikation
Spezifikation
Kristallklar
10 ml
Mörser
150 mm
15 mm
Borosilikatglas
Stößel