Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Hohlstopfen mit flachem Boden, sechseckige Platte
Zum sicheren Verschließen von Kolben, Flaschen, Schläuchen und anderen Laborgeräten. Lenz Laborglasinstrumente™ Hohlstopfen mit hexagonaler Platte und flachem Boden werden aus langlebigem DURAN™ Borosilikatglas gefertigt.
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 01400345
Beschreibung
- In einer Auswahl an Konusgrößen lieferbar
- Korrosionsfrei und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
5/Pckg. | |
NS 45/40 | |
Borosilikatglas | |
Hohler Stopfen |