Learn More
Fisherbrand™ Reagenzgläser, Borosilikatglas 3.3, randlos, dickwandig
Hergestellt aus Borosilikatglas und dickwandig für hohe Hitze- und Chemikalienbeständigkeit. Fisherbrand™ randlose Reagenzgläser mit dicker Wandstärke aus Borosilikatglas eignen sich optimal für chemische und biologische Arbeiten.
74.30 € - 88.40 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 4142 |
---|---|
Material | Borosilikatglas |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15892275
|
Fisherbrand™
|
16 mm | 125 mm | 14 mL |
74.30 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
15862295
|
Fisherbrand™
|
16 mm | 150 mm | 17 mL |
88.40 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
Beschreibung
- Stoffe und Flüssigkeiten in andere Aggregatzustände zu überführen und damit weitere Reaktionen auszulösen, ist für die tägliche Arbeit im Labor von großer Bedeutung. Für diese Arbeiten kommen verschiedenste Gefäße, Apparate und Geräte zum Einsatz. Reaktionskontrollen, Versuchsreihen und Vorproben werden aufgrund der geringen Substanzentnahme meist im Reagenzglas durchgeführt.
- Hergestellt aus Borosilikatglas 3.3
- Dickwandig und daher mechanisch sehr widerstandsfähig
- Mit rundem Boden
Spezifikation
ISO 4142 | |
Borosilikatglas |