Learn More
Brand™ Hämozytometer-Abdeckgläser aus Borosilikatglas
Die Konstruktion aus Borosilikatglas entspricht der Norm DIN ISO 8255. BRAND™ Hämazytometer-Deckgläser aus Borosilikatglas unterscheiden sich von herkömmlichen Deckgläsern durch ihren glatten Boden und ihre geschliffene Oberfläche. CE-Kennzeichnung gemäß IVD-Richtlinie 98/79 CE.
239.00 € - 286.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Hämacytometer-Deckglas |
---|---|
Material | Borosilikatglas |
Dicke (metrisch) | 0,4 mm |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10101731
|
Brand™
723014 |
24 mm | 24 mm |
286.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10663972
|
Brand™
723015 |
20 mm | 26 mm |
239.00 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
Beschreibung
- Hergestellt aus Borosilikatglas.
- Konform mit Norm DIN ISO 8255.
- CE-Kennzeichnung gemäß IVD-Richtlinie 98/79 CE.
- Brechungsindex ne = 1.52 ± 0.01,
- Abbe-Zahl ve = 56.5 ± 0.5.
- Flachheitstoleranz ± 3 μm.
- Unterschiede zu gewöhnlichen Abdeckgläsern liegen im einfachen Schliff und der polierten Oberfläche.
- 2 Abdeckgläser in einem Plastikbeutel, durch Papiertücher getrennt.
Spezifikation
Hämacytometer-Deckglas | |
Borosilikatglas | |
0,4 mm |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brand™ Hämozytometer-Abdeckgläser aus Borosilikatglas