Learn More
Fisherbrand™ Graduierter Messzylinder aus Borosilikatglas mit Stopfen
Die eingeprägten blauen Keramikgraduierungen gewährleisten bessere Sichtbarkeit. Fisherbrand™ Graduierte Messzylinder aus Borosilikatglas mit Stopfen sind eine zuverlässige Lösung für das Messen und Mischen von Flüssigkeiten im Labor.
Marke:  Fisherbrand™ FB55227
48.97 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12065645
  • 58.55 € / 2 Stück
Verfügbar ab: 04-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die eingeprägten blauen Keramikgraduierungen gewährleisten bessere Sichtbarkeit. Fisherbrand™ Graduierte Messzylinder aus Borosilikatglas mit Stopfen sind eine zuverlässige Lösung für das Messen und Mischen von Flüssigkeiten im Labor.
  • Merkmale: Robuster Sechskantfuß, blaue Keramikmarkierungen, große Auswahl an Kapazitäten
  • Hexagonaler Stopfen: Robustes blaues Polypropylen eng sitzend zum Mischen
  • Klasse B
  • Entspricht: DIN 12680, BS 604, ISO 4788
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Hexagonal
ISO 4788
200 mm
Borosilikatglas
50 ml
Blaue Keramik
Autoklavierbar
Blau
B
Graduierte Messzylinder
22 mm
Stopfen
1 ml
±1 ml
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    30
    Stunden
    13
    Minuten
    8
    Sekunden
    22
  • Mehrere Hersteller
    Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen Kunden
    Aktionscode: 25081
    Gültig bis zum2025-12-31
    Neues Angebot
    Jetzt Sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Graduierter Messzylinder aus Borosilikatglas mit Stopfen > Fassungsvermögen: 50 ml; Unterteilungen: 1mL