Learn More
Fisherbrand™ Graduierter Messzylinder aus Borosilikatglas mit Stopfen
Artikelnummer. 11884263 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Graduierungen:
0.5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
Packungsgröße:
2 Stück
Höhe (metrisch):
200 mm
260 mm
335 mm
390 mm
470 mm
Artikelnummer. 11884263
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Die eingeprägten blauen Keramikgraduierungen gewährleisten bessere Sichtbarkeit. Fisherbrand™ Graduierte Messzylinder aus Borosilikatglas mit Stopfen sind eine zuverlässige Lösung für das Messen und Mischen von Flüssigkeiten im Labor.
  • Merkmale: Robuster Sechskantfuß, blaue Keramikmarkierungen, große Auswahl an Kapazitäten
  • Hexagonaler Stopfen: Robustes blaues Polypropylen eng sitzend zum Mischen
  • Klasse B
  • Entspricht: DIN 12680, BS 604, ISO 4788
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Basistyp Hexagonal
Skalenfarbe Blau
Zertifizierung/Konformität DIN 12680, BS 604, ISO 4788
Class B
Typ Graduated Cylinder
Material Borosilikatglas
Kapazität (metrisch) 25 ml
Enthält Stopfen
Umfang Blaue Keramik
Graduierungen 0.5 ml