Learn More
Fisherbrand™ Graduierter Messzylinder aus Borosilikatglas
Artikelnummer. p-8002018 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduierungen:
0.1 ml
0.2 ml
0.5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Artikelnummer. 11577702
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Messzylinder aus Glas zur Flüssigkeitsmessung mit Skala in blauer Keramikfarbe. Fisherbrand™ Graduierter Borosilikatglaszylinder mit sechseckigem Fuß und Ausguss
  • DIN 12680, BS 604, ISO 4788
  • Graduiert in blauer Keramik
  • Borosilikatglas
  • Sechskantfuß
  • Mit Tülle
  • Individueller Nachbestellcode auf jedem Produkt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Basistyp Hexagonal
Skalenfarbe Blau
Typ Messzylinder
Material Borosilikatglas
Zertifizierung/Konformität DIN 12680, BS 604, ISO 4788
Klasse B
Kapazität (metrisch) 1000 ml
Umfang Blaue Keramik
Graduierungen 10 ml