Learn More
Fisherbrand™ Graduierter Messzylinder aus Borosilikatglas
Messzylinder aus Glas zur Flüssigkeitsmessung mit Skala in blauer Keramikfarbe. Fisherbrand™ Graduierter Borosilikatglaszylinder mit sechseckigem Fuß und Ausguss
Marke: Fisherbrand™ FB55209
Beschreibung
- DIN 12680, BS 604, ISO 4788
- Graduiert in blauer Keramik
- Borosilikatglas
- Sechskantfuß
- Mit Tülle
- Individueller Nachbestellcode auf jedem Produkt
Spezifikation
Borosilikatglas | |
B | |
Blaue Keramik |
DIN 12680, BS 604, ISO 4788 | |
100 ml | |
1 ml |
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 66.4 MB
Water analysis
DateigrößeVersion: 7.3 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 20.8 MB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Graduierter Messzylinder aus Borosilikatglas > Fassungsvermögen: 100 ml; Unterteilungen: 1mL
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur