Learn More
Fisherbrand™ Graduierter Messzylinder aus Borosilikatglas
Messzylinder aus Glas zur Flüssigkeitsmessung mit Skala in blauer Keramikfarbe. Fisherbrand™ Graduierter Borosilikatglaszylinder mit sechseckigem Fuß und Ausguss
Marke:  Fisherbrand™ FB55207
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11537702
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • DIN 12680, BS 604, ISO 4788
  • Graduiert in blauer Keramik
  • Borosilikatglas
  • Sechskantfuß
  • Mit Tülle
  • Individueller Nachbestellcode auf jedem Produkt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Hexagonal
Messzylinder
DIN 12680, BS 604, ISO 4788
50 ml
1 ml
Blau
Borosilikatglas
B
Blaue Keramik
Dokumentation
Brochures
Name des Produkts
Fisherbrand™ Graduierter Messzylinder aus Borosilikatglas > Fassungsvermögen: 50 ml; Unterteilungen: 1mL