Learn More
Fisherbrand™ Graduierter Messzylinder aus Borosilikatglas
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduierungen:
0.1 ml
0.2 ml
0.5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Basistyp | Hexagonal |
| Skalenfarbe | Blau |
| Typ | Graduated Cylinder |
| Material | Borosilikatglas |
| Zertifizierung/Konformität | DIN 12680, BS 604, ISO 4788 |
| Klasse | B |
| Kapazität (metrisch) | 5 ml |
| Umfang | Blaue Keramik |
| Graduierungen | 0.1 ml |