Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Gasverteilungsrohre aus Borosilikatglas
Marke:  Lenz Laborglasinstrumente™ 07211025
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10509981
  • 40.86 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 09-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
Borosilikatglas
0 μm
Je 1
Gasverteilerröhrchen
250 mm