Learn More
BRAND™ Trichter aus Borosilikatglas
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Oberer Durchmesser (metrisch):
35 mm
40 mm
50mm
55 mm
60 mm
70mm
80 mm
100 mm
120mm
150 mm
Länge (metrisch) Stiel:
35 mm
40 mm
50mm
55 mm
60 mm
70mm
80 mm
100 mm
120mm
150 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Description
- Hergestellt aus Borosilikatglas.
- Geschliffener oder feuerpolierter Oberrand.
- Kurzer Stiel für optimale Filtration.
- 60 °C.
Specifications
Specifications
| Oberer Durchmesser (metrisch) | 50mm |
| Durchmesser (metrisch) Stiel | 7 mm |
| Material | Borosilikatglas |
| Winkel | 60° |
| Länge (metrisch) Stiel | 50mm |