Learn More
Filtration system, 47mm, complete assembly
Click to view available options
Durchmesser (metrisch) Membran:
47 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Für die Verwendung mit Membranen mit 47 mm Durchmesser
- Gesinterte Scheibe aus Borosilikatglas mit Porositätsgrad 3 zur Unterstützung von Membranen
- Die komplette Baugruppe besteht aus vier Komponenten: Trichter mit 300 ml Fassungsvermögen, Stützfuß mit Sinterscheibe und Vakuumanschluss mit 40/38-Hülse, konischer 1000 ml-Kolben für den Einsatz unter Vakuum mit 40/38-Konus, Metallhaltebügel
- Vollständig autoklavierbar
- Jede einzelne Komponente ist auch separat erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Verbinder | Vakuum |
| Material | Borosilikatglas |
| Material (Membran) | Borosilikatglas |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Mikrobiologie und Vorbereitung von HPLC-Lösungsmitteln |
| Trichtermaterial | Borosilikatglas |
| Anzahl pro Packung | 1 Packung |
| Typ | Filtersystem |
| Volumen (metrisch) | 1000 mL |
| Durchmesser (metrisch) Membran | 47 mm |