Learn More
Pyrex™ Graduierte Tropftrichter aus Borosilikatglas mit Konus und PTFE-Küken
Die graduierte Doppelskala zeigt die Volumen der enthaltenen/abgegebenen Flüssigkeit an
119.00 € - 238.00 €
Spezifikation
Material | Borosilikatglas |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | ISO 4800 |
Beschreibung | PTFE-Verschluss |
Enthält | Konus |
Produkttyp | Tropftrichter |
Produktcode | Marke | Graduierungen | Verbindungsnummer | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Graduierungen | Verbindungsnummer | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11810341
|
Pyrex
443340 |
2 ml | 19/26 |
145.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11850341
|
Pyrex
443360 |
20 ml | 29/32 |
238.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11890331
|
Pyrex
443333 |
1 ml | 19/26 |
119.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11830341
|
Pyrex
443354 |
10 ml | 29/32 |
178.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12913671
|
Pyrex
443347 |
5 ml | 29/32 |
124.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Die graduierte Doppelskala zeigt die Volumen der enthaltenen/abgegebenen Flüssigkeit an
- Entspricht ISO 4800
- Mit austauschbarem PTFE-Hahn für schmierfettfreie Arbeitsleistung
- Schaftinnenkonus zur einfachen Montage an Quickfit™ Baugruppen
- Graduierungen in weißer Emaillefarbe
Spezifikation
Borosilikatglas | |
PTFE-Verschluss | |
Tropftrichter |
ISO 4800 | |
Konus |