Learn More
Fisherbrand™ Serologische Einweg-Pipetten aus Borosilikatglas mit normaler Spitze, Standardlänge
Artikelnummer. p-162907
Click to view available options
Volumen (metrisch):
2 mL
10 ml
Graduierungen:
0,01 mL
0,1 mL
Sterilität:
Steril
Menge:
100
125
Artikelnummer. 10466112
Marke: Fisherbrand™ 7210521100
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Die Pipetten mit normaler Spitze verfügen über lange, schlanke, konische Spitzen, um das Pipettieren zu beschleunigen.
Die chemisch inerten Pipetten weisen sowohl negative Graduierungen als auch bidirektionale Skalen auf.
Bestellinformation
Die einzeln umhüllten und mehrfach verpackten Pipetten sind steril und verstopft; es sind auch nicht verstopfte, lose Pipetten in der Großpackung erhältlich.
Compliance
Modelle mit normaler Spitze haben ASTM™ E 714-konforme Volumentoleranzen. Kalibriert für 'Abgabe/Ausblasung', farbcodierte Verpackung aller Pipetten (außer Großpackungen) für Größenidentifizierung mittels ISO™-Standardfarben.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM E714, USP Typ I, ASTM E438, Typ I, Klasse B
Material Borosilikatglas
Sterilität Steril
Skala Ja
Graduierungen 0,01 mL
Negative Graduierungen 0,2 ml
Menge 125
Spitzenform Normal konisch
Toleranz ±0,06 mL
Verpackungsart Einzeln verpackt; Innenverpackung Menge: 125
Volumen (angloamerikanisch) 0,06 oz.
Farbe Gelb
Volumen (metrisch) 2 mL
Typ Serologische Pipette
Einwegprodukt Ja