Learn More
BRAND™ Exsikkator aus Borosilikatglas
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
215 mm
270 mm
320 mm
Höhe (metrisch):
316 mm
368 mm
417 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Aus Borosilikatglas.
- Erfüllt die DIN-12491-Normen.
- Präzise geschliffene flache Flansche.
- Die Oberfläche des Basisrings ist zur Verbesserung der Stabilität und zur Vermeidung von Rissen verziert.
- Austauschbarer Deckel.
- Lieferung mit NS-Tubus 24/29 und austauschbarem Absperrhahn aus Borosilikatglas.
Spezifikation
Spezifikation
| Außendurchmesser (metrisch) | 215 mm |
| Anzahl pro Packung | 1 |
| Produkttyp | Exsikkator |
| Material | Borosilikatglas |
| Höhe (metrisch) | 316 mm |
| Enthält | Steckdose im Deckel, mit Absperrhahn |