Learn More
Rogo Sampaic™ Deckgläser
Zum Konservieren und zum Schutz von Proben auf dem Objektträger.
Marke: Rogo Sampaic™ BPD020
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- In verschiedenen Größen erhältlich
- Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Deckglas | |
Borosilikatglas | |
200/Packung |
Rechteck und Quadrat | |
24 mm |