Learn More
Marienfeld Superior™ Deckgläser aus Borosilikatglas
Verwenden Sie Marienfeld Superior™ Deckgläser für Ihre mikroskopischen Analysen, um zuverlässige Untersuchungswerte zu erhalten. Sie sind aus leicht separierbarem Material hergestellt und optimal für das Arbeiten mit Eindeckautomaten geeignet.
Marke:  Marienfeld Superior™ 0101222
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10629372
  • 171.00 € / 1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Made of chemically resistant borosilicate glass D 263™ M of first hydrolytic class
  • For light and fluorescence microscopy, especially in medical and biological science
  • Excellent flatness, absolutely colorless, perfectly clear
  • Refractive index ne: 1.5255
  • Abbe value ve: 55
  • In compliance with DIN ISO 8255
  • For in-vitro diagnostic (IVD) applications according to IVD directive 98/79/EC, with CE-mark and batch number for comprehensive information and traceability
Spezifikation
Spezifikation
Deckglas
Borosilikatglas D 263™ M
24 x 50 mm
CE-Kennzeichnung
Rechteck
Nr. 1 (0,13 bis 0,16 mm)
Mikrsokopobjektträger
1000