missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Marienfeld Superior™ Deckgläser aus Borosilikatglas

Verwenden Sie Marienfeld Superior™ Deckgläser für Ihre mikroskopischen Analysen, um zuverlässige Untersuchungswerte zu erhalten. Sie sind aus leicht separierbarem Material hergestellt und optimal für das Arbeiten mit Eindeckautomaten geeignet.

Marke:  Marienfeld Superior™ 0111580

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 10249911

  • 156.00 € / 1000 Stück
Verfügbar ab: 13-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Made of chemically resistant borosilicate glass D 263™ M of first hydrolytic class
  • For light and fluorescence microscopy, especially in medical and biological science
  • Excellent flatness, absolutely colorless, perfectly clear
  • Refractive index ne: 1.5255
  • Abbe value ve: 55
  • In compliance with DIN ISO 8255
  • For in-vitro diagnostic (IVD) applications according to IVD directive 98/79/EC, with CE-mark and batch number for comprehensive information and traceability
Spezifikation

Spezifikation

Deckglas
Borosilikatglas D 263™ M
18 mm
CE-Kennzeichnung
Scheibe
Nr. 1 (0,13 bis 0,16 mm)
Mikrsokopobjektträger
1000
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt