Learn More
BRAND™ X2000 Deckglas, Borosilikatglas, Dicke Nr. 1, 22 x 22 mm,quadratisch,reinweiß (VE1000)
Durchsichtige Borosilikatglaskonstruktion mit ausgezeichneter chemischer Beständigkeit.
Marke: BRAND™ 470055
96.80 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Klares Borosilikatglas
- Hydrolytische Klasse 1
- Dicke Nr. 1 (0.13 bis 0.17 mm)
- Brechungsindex ne = 1.52 ± 0.01
- Abbe-Nummer ve =56.5 ± 0.5.
- Die vollautomatische Produktion garantiert gebrauchsfertige Qualität: sauber, staub- und fettfrei, verzerrungsfrei
- Ebenheit innerhalb von ± 3 μm.
Spezifikation
Deckglas | |
Borosilikatglas | |
22 x 22 mm | |
2000 |
Quadratisch | |
Nr. 1 (0,13 bis 0,16 mm) | |
Mikroskopobjektträger |