Learn More
Eberbach GLASBECHER 500ML,SCHRAUBVERSCHLUSS 500ML,SCHRAUBVERSCHLUSS
Glass Container includes a cover and blades.
Marke: Eberbach 04243-28
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- 1 year warranty.
Spezifikation
Behälter | |
3.75 in. | |
165,1 mm | |
Mit Schraubverschluss aus Metall |
500 ml | |
95,2 mm | |
Borosilikatglas | |
Je 1 |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eberbach GLASBECHER 500ML,SCHRAUBVERSCHLUSS 500ML,SCHRAUBVERSCHLUSS > Kapazität:500 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur