Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ Kompakte Automatik-Büretten mit Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10778785 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10778785
Marke: BRAND™ 23821
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Schnell zu zerlegen und leicht zu reinigen. Alle Einzelkomponenten sind austauschbar.
  • Konstruktion aus Borosilikatglas (Boro 3.3)
  • Klasse AS, DE-M-Markierung
  • Graduierungen in blau
  • Mit 1000ml-LDPE-Flasche mit Sockel, PVC-Füllschlauch und abnehmbarem PTFE-Absperrhahn
  • DIN EN ISO 385
  • Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex)
  • Lieferung mit Chargennummer und beiliegendem Chargenzertifikat in der Originalverpackung
  • Auf Anfrage auch mit Einzelzertifikat, USP-Einzelzertifikat oder DAkkS-Kalibrierzertifikat erhältlich
  • Halterung/Klemme nicht im Lieferumfang enthalten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Klar
Kapazität (metrisch) 50 ml
Material Borosilikatglas
Graduierungen 0.1 ml
Enthält 1000Ml-PE-Flasche, PTFE-Absperrhahn
Material des Sperrhahns PTFE
Typ Schellbach-Bürette
Class Klasse AS
Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 385, USP, DIN EN ISO 385