Learn More
Bürette aus Borosilikatglas, Klasse B, mit Glashahn
Artikelnummer. p-6806134 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Material des Sperrhahns:
Glas
PTFE
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10448972
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Konstruktion aus Borosilikatglas entspricht BS ISO385. Fisherbrand™ Büretten aus Borosilikatglas der Klasse B mit Absperrhahn sind mit austauschbaren Absperrhähnen aus Glas oder PTFE mit Einzelbohrung und blauer Graduierung in 0.10 ml-Schritten versehen.
Die Konstruktion aus Borosilikatglas entspricht BS ISO 385. Fisherbrand™ Büretten aus Borosilikatglas, Gütegrad B, mit Absperrhahn sind mit austauschbaren Absperrhähnen aus Glas oder PTFE mit Einzelbohrung und blauer Graduierung in 0,10 ml-Schritten versehen.
  • Aus Borosilikatglas.
  • Entspricht BS ISO 385
  • Einzelbohrung
  • Austauschbare Absperrhähne aus Glas oder PTFE
  • Blaue 0.10 ml-Graduierungen aus Keramik
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 50 ml
Material Borosilikatglas
Graduierungen 0,1 mL
Enthält Einzelne Öffnung, austauschbarer Sperrhahn
Umfang Blaue Keramik
Material des Sperrhahns Glas
Toleranz 0.1 ml
Typ Bürette
Class Klasse B