Learn More
Bürette aus Borosilikatglas, Klasse B, mit Glashahn
Die Konstruktion aus Borosilikatglas entspricht BS ISO385. Fisherbrand™ Büretten aus Borosilikatglas der Klasse B mit Absperrhahn sind mit austauschbaren Absperrhähnen aus Glas oder PTFE mit Einzelbohrung und blauer Graduierung in 0.10 ml-Schritten versehen.
Marke: Fisherbrand FB50051
Beschreibung
Die Konstruktion aus Borosilikatglas entspricht BS ISO 385. Fisherbrand™ Büretten aus Borosilikatglas, Gütegrad B, mit Absperrhahn sind mit austauschbaren Absperrhähnen aus Glas oder PTFE mit Einzelbohrung und blauer Graduierung in 0,10 ml-Schritten versehen.
- Aus Borosilikatglas.
- Entspricht BS ISO 385
- Einzelbohrung
- Austauschbare Absperrhähne aus Glas oder PTFE
- Blaue 0.10 ml-Graduierungen aus Keramik
Spezifikation
50 ml | |
0,1 mL | |
Blau | |
±0,1 ml | |
Klasse B |
Borosilikatglas | |
Einzelbohrung, austauschbarer Absperrhahn | |
PTFE | |
Bürette |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
Neues Angebot Jetzt Sparen -
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30