Learn More
Fisherbrand™ Bürette aus Borosilikatglas, Klasse AS, mit Teflonhahn
Artikelnummer. p-8001886 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 mL
50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10450893
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entspricht den BS-IS 385-Normen. Die Fisherbrand™ Bürette aus Borosilikatglas Klasse AS mit Teflonhahn ist mit einem austauschbaren PTFE-Hahn mit einzelner Öffnung ausgestattet. Dank der blauen Keramikskala lässt sich das Volumen ganz einfach bestimmen.
  • Hergestellt aus Borosilikatglas
  • Einzelbohrung mit austauschbaren Absperrhahn aus PTFE
  • Blaue Keramikgraduierungen
  • Konformität gemäß Klasse AS, BS-ISO 385
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 25 mL
Material Borosilikatglas
Graduierungen 0,1 mL
Enthält Einzelbohrung, austauschbarer Absperrhahn
Umfang Blau
Material des Sperrhahns PTFE
Toleranz ±0,05 ml
Typ Bürette
Class Klasse AS