missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kimble Chase™ CHROMATO COLUMN CHX500ML W/RESER W/RESER
Marke: Kimble Chase™ 4206200425
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
Je 1 | |
Chromatographiesäule | |
280 mL | |
Borosilikatglas |
38 mm | |
Typ I | |
250 mm | |
Mit Reservoir, konischer Standard-Verbindung und Frittenscheibe. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur