Learn More
Jaytec Glass™ Borosilicate Glass Butyrometer Tube
The Borosilicate Glass Butyrometer Tube is used to determine the fat content of dairy samples using the Gerber method.
Marke:  Jaytec Glass™ MP893
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12378955
  • 43.15 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Borosilicate glass
  • Capacity and tolerances in accordance with BS ISO 488:2008 (formerly BS 696)
  • Graduated round stem
Spezifikation
Spezifikation
Borosilikatglas
Milk Butyrometer
0.1%
10.94 mL
Determination of fat content using Gerber method
0 bis 8%