Learn More
Pyrex™ Automatische Bürette aus Borosilikatglas mit Zwischensperrhahn
Artikelnummer. 12842104
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
Graduierungen:
0,02 mL
0,05 mL
0,1 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12842104
Marke: Pyrex 3496/06AS
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
  • Als 3396 Baureihe mit Zwischenhahn
  • Der Zwischenhahn erleichtert das Ablassen der Flüssigkeit zurück in den Behälter
  • Absperrhahn aus PTFE mit 1.5 mm-Bohrung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 50 ml
Graduierungen 0,1 mL