Learn More
Pyrex™ Automatische Bürette aus Borosilikatglas mit Zwischensperrhahn
Marke: Pyrex 3496/04AS
258.40 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Als 3396 Baureihe mit Zwischenhahn
- Der Zwischenhahn erleichtert das Ablassen der Flüssigkeit zurück in den Behälter
- Absperrhahn aus PTFE mit 1.5 mm-Bohrung
Spezifikation
25 ml | |
0,05 mL |