Learn More
Pyrex™ Automatische Bürette aus Borosilikatglas mit Zwischensperrhahn
Marke:  Pyrex 3496/02AS
243.20 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12822104
  • 263.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Als 3396 Baureihe mit Zwischenhahn
  • Der Zwischenhahn erleichtert das Ablassen der Flüssigkeit zurück in den Behälter
  • Absperrhahn aus PTFE mit 1.5 mm-Bohrung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
10 ml
0,02 mL