Learn More
Fisherbrand™ Kolben aus Borosilikatglas 5.1 mit rundem Boden
Aus Borosilikatglas. Der Kimble Chase™ Borosilikatglas-5.1-Rundbodenkolben hat einen abgerundeten Boden, der ideal zum Kochen ist.
Marke: Fisherbrand™ A510016000711
181.45 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Borosilikatglas
- Rundboden
- Randlos
- ISO 7712
Spezifikation
Ohne Rand | |
100 mm | |
Ja | |
Nein |
Oberteil: Randlos | |
Borosilikatglas (5.1) | |
1000 | |
16 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Kolben aus Borosilikatglas 5.1 mit rundem Boden > Material: Borosilikatglas
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur